组胺二盐酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-(4-咪唑)乙胺
H0146-1G H0146-25G
TCIAH0146-1GEA 0 CNY
TCIAH0146-1G TCIAH0146-25G
组胺二盐酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
组胺二盐酸盐
分子式: C₅H₁₁Cl₂N₃
分子量: 184.07 g/mol
溶点: 246°C
MDL编号: MFCD00012703
CAS号: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Merck Index: 14,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73400fb706302a4908515c9ceee79ebfa1027d16&vid=73400fb706302a4908515c9ceee79ebfa1027d16&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency