组胺二盐酸盐 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-咪唑)乙胺
150620050 150620250 150621000
ACRO150620050EA 0 CNY
ACRO150620050 ACRO150620250 ACRO150621000
组胺二盐酸盐 99%
组胺二盐酸盐
分子式: C₅H₁₁Cl₂N₃
分子量: 184.07 g/mol
溶点: 249…252 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012703
CAS号: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %