1-芘丁酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1213-1G P1213-5G
TCIAP1213-1GEA 0 CNY
TCIAP1213-1G TCIAP1213-5G
1-芘丁酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
分子式: C₂₀H₁₆O₂
MDL编号: MFCD00004141
CAS号: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a147f7eb827fb41aeb61d33e148290c6b0357fb&vid=6a147f7eb827fb41aeb61d33e148290c6b0357fb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C