1,3-Dimethyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
1,3-Dimethylpiperidin-4-one
D3909-25G
D3909-5G
TCIAD3909-25GEA
0
CNY
TCIAD3909-25G
TCIAD3909-5G
1,3-Dimethyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Dimethyl-4-piperidone
分子式:
C₇H₁₃NO 分子量: 127.1800 g/mol 沸点: 62°C |
MDL编号:
MFCD00100893 CAS号: 4629-80-5 EINECS: 225-046-0 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |