氢化双酚 A(异构体混合物) ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0928-25G B0928-500G
TCIAB0928-25GEA 0 CNY
TCIAB0928-25G TCIAB0928-500G
氢化双酚 A(异构体混合物) ≥93.0% (通过GC)
氢化双酚 A(异构体混合物)
分子式: C₁₅H₂₈O₂
MDL编号: MFCD00019334
CAS号: 80-04-6
EINECS: 201-244-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a4810cdd77e36da64ab816057c39dd154e1600&vid=b4a4810cdd77e36da64ab816057c39dd154e1600&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomer)