3,4-二甲氧基-5-羟基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H1179-1G H1179-5G
TCIAH1179-1GEA 0 CNY
TCIAH1179-1G TCIAH1179-5G
3,4-二甲氧基-5-羟基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二甲氧基-5-羟基苯甲醛
分子式: C₉H₁₀O₄
沸点: 180°C
MDL编号: MFCD00010442
CAS号: 29865-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e282c74a11f5eed1cee60681de3bf403965624d&vid=8e282c74a11f5eed1cee60681de3bf403965624d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C