二乙基苯膦 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
Diethyl(phenyl)phosphane
D1019-1ML
D1019-5ML
TCIAD1019-1MLEA
0
CNY
TCIAD1019-1ML
TCIAD1019-5ML
二乙基苯膦 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
二乙基苯膦
分子式:
C₁₀H₁₅P 沸点: 220°C 闪点: 85°C |
MDL编号:
MFCD00015172 CAS号: 1605-53-4 EINECS: 216-516-6 ADR: 6.1,I |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |