8-Nonenyl acetate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
A1384-25ML A1384-5ML
TCIAA1384-25MLEA 0 CNY
TCIAA1384-25ML TCIAA1384-5ML
8-Nonenyl acetate ≥98.0% (通过GC)
8-Nonenyl acetate
分子式: C₁₁H₂₀O₂
沸点: 155°C
MDL编号: MFCD00671492
CAS号: 13038-22-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b71c352399dd68d69eec74dfdaf45cac49da964&vid=8b71c352399dd68d69eec74dfdaf45cac49da964&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %