四(三甲基硅基)硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,2-双(三甲基硅基)-1,1,1,3,3,3-六甲基-三硅烷
T1464-1G T1464-5G
TCIAT1464-1GEA 0 CNY
TCIAT1464-1G TCIAT1464-5G
四(三甲基硅基)硅烷 ≥98.0% (by GC)
四(三甲基硅基)硅烷
分子式: C₁₂H₃₆Si₅
MDL编号: MFCD00054859
CAS号: 4098-98-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859fc86f48ea09890d0bef8dbfedb2402a2657c5&vid=859fc86f48ea09890d0bef8dbfedb2402a2657c5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %