氨基丙二酸二乙酯盐酸盐
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二乙基氨基马来酸酯
A1016-25G A1016-500G
TCIAA1016-25GEA 0 CNY
TCIAA1016-25G TCIAA1016-500G
氨基丙二酸二乙酯盐酸盐
氨基丙二酸二乙酯盐酸盐
分子式: C₇H₁₄ClNO₄
分子量: 211.65 g/mol
MDL编号: MFCD00012510
CAS号: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebb3e9d7e42de546bf3e61c722fa35eecf3b2af&vid=bebb3e9d7e42de546bf3e61c722fa35eecf3b2af&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency