2-(1,3-二氧己环-2-基)乙基三苯基溴化膦 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1655-25G D1655-5G
TCIAD1655-25GEA 0 CNY
TCIAD1655-25G TCIAD1655-5G
2-(1,3-二氧己环-2-基)乙基三苯基溴化膦 ≥98.0% (通过滴定分析)
2-(1,3-二氧己环-2-基)乙基三苯基溴化膦
分子式: C₂₄H₂₆BrO₂P
MDL编号: MFCD00012000
CAS号: 69891-92-5
EINECS: 274-189-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc8f2589d4d9ca07ffb0156df8208e88ba9f829&vid=efc8f2589d4d9ca07ffb0156df8208e88ba9f829&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency