VWR®, 耐化学腐蚀洁净室防护服,4/5/6类
供应商: VWR Collection
VWRI113-8231EA 3728 CNY
VWRI113-8231 VWRI113-8232 VWRI113-8233 VWRI113-8234 VWRI113-8235 VWRI113-8236
VWR®, 耐化学腐蚀洁净室防护服,4/5/6类
Disposable Garments
一次性抗静电防护服采用微孔膜和介于膜和基体之间的一种尼龙网格布制成,其增加了材料的强度
  • 带帽
  • 带搭片拉链封口
  • 袖口、脚裸和腰部采用松紧带设计
  • 深绿色带条接缝缝合(防渗漏)
  • 抗静电
  • 独立包装
这款透气服装能够防化学粉尘、喷漆、石棉和其他空气尘埃。可用于需要防尘、防垢、防溅和防溢的非危险环境。
Ideal for use in Critical Environments (IEST-RP-CC003.3 – Level I). Suitable for use in ISO Class 7 + 8 cleanroom environments.
重量60 g/m²
Colour: White
Certifications: 4/5/6级, EN 340, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126;III类