VWR® ESD Overalls, with Hood
供应商: VWR Collection
VWRI113-8305EA 2298 CNY
VWRI113-8305 VWRI113-8306 VWRI113-8307 VWRI113-8308 VWRI113-8309 VWRI113-8310
VWR® ESD Overalls, with Hood
Disposable Garments
该款透气防护服采用纺粘聚丙烯(SPP)制成,作为一种轻量织物,其能够在为危害性、多尘的工作环境提供防护。
  • 带松紧头套
  • 拉链封口
  • 袖口、脚踝和腰部采用松紧设计
  • 抗静电
重量: 50 g/m²
Colour: White
Packaging: 1 piece per bag, 50 bags per case.