2,7-二叔丁基芴 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D4084-25G D4084-5G
TCIAD4084-25GEA 0 CNY
TCIAD4084-25G TCIAD4084-5G
2,7-二叔丁基芴 ≥98.0% (通过GC)
2,7-二叔丁基芴
分子式: C₂₁H₂₆
MDL编号: MFCD03093998
CAS号: 58775-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6336366cbe15f0212ddaa02d2401963fb5b137f5&vid=6336366cbe15f0212ddaa02d2401963fb5b137f5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C