对三氟甲硫基苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T2775-25G T2775-5G
TCIAT2775-25GEA 0 CNY
TCIAT2775-25G TCIAT2775-5G
对三氟甲硫基苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
对三氟甲硫基苯胺
分子式: C₇H₆F₃NS
闪点: 107°C
MDL编号: MFCD00040926
CAS号: 372-16-7
EINECS: 206-744-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8114b7a8c140822201d12d5b42c83da45e4f95c5&vid=8114b7a8c140822201d12d5b42c83da45e4f95c5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %