3,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
D4118-5G
D4118-1G
TCIAD4118-5GEA
0
CNY
TCIAD4118-5G
TCIAD4118-1G
3,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,5-Dibromo-4-picoline
分子式:
C₆H₅Br₂N |
MDL编号:
MFCD00128859 CAS号: 3430-23-7 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 106.0 to 110.0 deg-C |