双酚 A 双乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B1286-25G B1286-500G
TCIAB1286-25GEA 0 CNY
TCIAB1286-25G TCIAB1286-500G
双酚 A 双乙酯 ≥98.0% (通过GC)
双酚 A 双乙酯
分子式: C₁₉H₂₀O₄
沸点: 215°C
MDL编号: MFCD00026194
CAS号: 10192-62-8
EINECS: 233-472-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency