2-羟甲基-15-冠-5 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0983-1G H0983-25G H0983-5G
TCIAH0983-1GEA 0 CNY
TCIAH0983-1G TCIAH0983-25G TCIAH0983-5G
2-羟甲基-15-冠-5 ≥96.0% (通过GC)
2-羟甲基-15-冠-5
分子式: C₁₁H₂₂O₆
沸点: 107°C
MDL编号: MFCD00192215
CAS号: 75507-25-4
EINECS: 278-222-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22f0eefaecf52ce02d67e719700d546478a132fe&vid=22f0eefaecf52ce02d67e719700d546478a132fe&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %