乙二醇二甲基丙烯酸酯 ≥97.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
E0102-25ML E0102-500ML
TCIAE0102-25MLEA 0 CNY
TCIAE0102-25ML TCIAE0102-500ML
乙二醇二甲基丙烯酸酯 ≥97.0% (通过GC) stabilised
乙二醇二甲基丙烯酸酯
分子式: C₁₀H₁₄O₄
沸点: 235°C
溶点: -40°C
闪点: 118°C
MDL编号: MFCD00008590
CAS号: 97-90-5
EINECS: 202-617-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6f167cdd3b978b71f1eccec1732b8b4506205db&vid=b6f167cdd3b978b71f1eccec1732b8b4506205db&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 0.5