4-Chloro-3-fluoroaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
C2512-5G C2512-25G
TCIAC2512-5GEA 0 CNY
TCIAC2512-5G TCIAC2512-25G
4-Chloro-3-fluoroaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-3-fluoroaniline
分子式: C₆H₅ClFN
分子量: 145.56 g/mol
沸点: 226°C
MDL编号: MFCD01090987
CAS号: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=968a41f62f9af2358f81f4306b85fd641128ad69&vid=1262e4fc24dd38a24b817b66471fbae7cc39e320&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C