2-溴-5-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
B3841-5G B3841-25G
TCIAB3841-5GEA 0 CNY
TCIAB3841-5G TCIAB3841-25G
2-溴-5-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-溴-5-硝基苯甲酸
分子式: C₇H₄BrNO₄
分子量: 246.02 g/mol
沸点: 371
MDL编号: MFCD00134558
CAS号: 943-14-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba1203e2068981072c22b537648c658ed2cb013a&vid=f7e10057ec9ecc43c8cb662a49345a1c5e449216&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C