5-氨基-2-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
A1816-5G A1816-1G
TCIAA1816-5GEA 0 CNY
TCIAA1816-5G TCIAA1816-1G
5-氨基-2-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-氨基-2-(三氟甲基)吡啶
分子式: C₆H₅F₃N₂
分子量: 162.11 g/mol
MDL编号: MFCD01862656
CAS号: 106877-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca596482851f9f6cfdcc1c6d055a4afa19692782&vid=ca596482851f9f6cfdcc1c6d055a4afa19692782&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C