N-苯基对苯二胺 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
对氨基二苯胺, 4-氨基二苯胺
P0203-500G
P0203-25G
TCIAP0203-500GEA
0
CNY
TCIAP0203-500G
TCIAP0203-25G
N-苯基对苯二胺 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-苯基对苯二胺
分子式:
C₁₂H₁₂N₂ 分子量: 184.24 g/mol 沸点: 354°C 闪点: 193 |
MDL编号:
MFCD00007850 CAS号: 101-54-2 EINECS: 202-951-9 |
|
产品技术规格
Appearance | Light gray to Brown to Black powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 deg-C |