D-赖氨酸一盐酸盐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (R)-2,6-二氨基己酸
L0128-25G L0128-5G
TCIAL0128-25GEA 0 CNY
TCIAL0128-25G TCIAL0128-5G
D-赖氨酸一盐酸盐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-赖氨酸一盐酸盐
分子式: C₆H₁₅ClN₂O₂
分子量: 182.65 g/mol
MDL编号: MFCD00012920
CAS号: 7274-88-6
EINECS: 230-691-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eef64c80bb80f86ebd8de70f6267fb42cfb3ffca&vid=eef64c80bb80f86ebd8de70f6267fb42cfb3ffca&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=8, HCl (1+1))