5-溴间苯二甲酸二甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D4068-1G D4068-5G
TCIAD4068-1GEA 0 CNY
TCIAD4068-1G TCIAD4068-5G
5-溴间苯二甲酸二甲酯 ≥98.0% (通过GC)
5-溴间苯二甲酸二甲酯
分子式: C₁₀H₉BrO₄
沸点: 159°C
MDL编号: MFCD00078709
CAS号: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7047e22edba37653532fd7a23e242303c391d0b&vid=e7047e22edba37653532fd7a23e242303c391d0b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C