2-氯苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
C2630-5G C2630-25G
TCIAC2630-5GEA 0 CNY
TCIAC2630-5G TCIAC2630-25G
2-氯苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氯苯磺酰氯
分子式: C₆H₄Cl₂O₂S
分子量: 211.07 g/mol
沸点: 146°C
溶点: 28
密度: 1.548
闪点: 60°C
MDL编号: MFCD00051520
CAS号: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN号: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&vid=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %