对香豆酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 反式对羟基肉桂酸
C0393-25G C0393-500G
TCIAC0393-25GEA 0 CNY
TCIAC0393-25G TCIAC0393-500G
对香豆酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
对香豆酸
分子式: C₉H₈O₃
分子量: 164.16 g/mol
溶点: 214°C
MDL编号: MFCD00004399
CAS号: 501-98-4
EINECS: 231-000-0
Merck Index: 14,02560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5876702a5034ac1ddae38171322c8bb1217a2c02&vid=5876702a5034ac1ddae38171322c8bb1217a2c02&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity