3,4-二甲氧基苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D4093-5G D4093-25G
TCIAD4093-5GEA 0 CNY
TCIAD4093-5G TCIAD4093-25G
3,4-二甲氧基苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二甲氧基苯甲酰氯
分子式: C₉H₉ClO₃
沸点: 95 - 98 °C (1 -rr)
溶点: 71 °C
MDL编号: MFCD00000674
CAS号: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN号: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15930e268e3d2ef7ff0200a654c60262b857b938&vid=15930e268e3d2ef7ff0200a654c60262b857b938&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C