酒石酸钾钠四水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: L(+)-酒石酸, 罗谢尔盐, 洛瑟尔氏盐
P1798-25G P1798-500G
TCIAP1798-25GEA 0 CNY
TCIAP1798-25G TCIAP1798-500G
酒石酸钾钠四水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
酒石酸钾钠四水合物
分子式: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
分子量: 282.22 g/mol
溶点: 80°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150989
CAS号: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34213bc48026e8ee327641c6b32ef3655bc1ea3d&vid=34213bc48026e8ee327641c6b32ef3655bc1ea3d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +25.0 deg (C=10, H2O)
Water 22.0 to 26.0 %