邻甲苯磺酰氯 ≥75.0% (通过GC) (contains ca. 23% isomer)
供应商: TCI
Danger
T0284-25G T0284-500G
TCIAT0284-25GEA 0 CNY
TCIAT0284-25G TCIAT0284-500G
邻甲苯磺酰氯 ≥75.0% (通过GC) (contains ca. 23% isomer)
邻甲苯磺酰氯
分子式: C₇H₇ClO₂S
沸点: 272 °C (1013 hPa)
密度: 1,3383 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00024874
CAS号: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6942368e5055f1a41c266f5f87200ba5f733005e&vid=6942368e5055f1a41c266f5f87200ba5f733005e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %