4-(2-吡啶基)苯甲醛 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1671-1G P1671-5G
TCIAP1671-1GEA 0 CNY
TCIAP1671-1G TCIAP1671-5G
4-(2-吡啶基)苯甲醛 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
4-(2-吡啶基)苯甲醛
分子式: C₁₂H₉NO
MDL编号: MFCD01863537
CAS号: 127406-56-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc054862ec7a72afae2657d5ab113d80447317b2&vid=cc054862ec7a72afae2657d5ab113d80447317b2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C