3,4-二苄氧基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D4079-5G D4079-25G
TCIAD4079-5GEA 0 CNY
TCIAD4079-5G TCIAD4079-25G
3,4-二苄氧基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二苄氧基苯甲醛
分子式: C₂₁H₁₈O₃
MDL编号: MFCD00004776
CAS号: 5447-02-9
EINECS: 226-662-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9eec54b46240e808dad98563037f5bed5addd97a&vid=9eec54b46240e808dad98563037f5bed5addd97a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C