2-(对甲苯基)吡啶 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
T1228-25G T1228-5G
TCIAT1228-25GEA 0 CNY
TCIAT1228-25G TCIAT1228-5G
2-(对甲苯基)吡啶 ≥97.0% (by GC)
2-(对甲苯基)吡啶
分子式: C₁₂H₁₁N
分子量: 169.22 g/mol
沸点: 157°C
MDL编号: MFCD00006281
CAS号: 4467-06-5
EINECS: 224-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&vid=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 97.0 %