4-氨基-2,5-二甲基苯酚 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A2116-25G A2116-5G
TCIAA2116-25GEA 0 CNY
TCIAA2116-25G TCIAA2116-5G
4-氨基-2,5-二甲基苯酚 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4-氨基-2,5-二甲基苯酚
分子式: C₈H₁₁NO
溶点: 238°C
MDL编号: MFCD00007873
CAS号: 3096-71-7
EINECS: 221-449-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e80e02c1f13555134ed28b99116ce6f591c78d35&vid=e80e02c1f13555134ed28b99116ce6f591c78d35&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %