3-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
H1377-1G
H1377-5G
TCIAH1377-1GEA
0
CNY
TCIAH1377-1G
TCIAH1377-5G
3-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-Hydroxyisonicotinic acid
分子式:
C₆H₅NO₃ 溶点: 315°C |
MDL编号:
MFCD00234165 CAS号: 10128-71-9 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |