三甲胺N-氧化物二水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: TMANO
T0466-25G T0466-500G
TCIAT0466-25GEA 0 CNY
TCIAT0466-25G TCIAT0466-500G
三甲胺N-氧化物二水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三甲胺N-氧化物二水合物
分子式: C₃H₉NO·2H₂O
MDL编号: MFCD00002048
CAS号: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6
Merck Index: 14,09711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=709b62d620052f88591e91ac90efe6bc1c46ce28&vid=709b62d620052f88591e91ac90efe6bc1c46ce28&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency