2,2,2-三氟乙基甲磺酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M1193-25G M1193-5G
TCIAM1193-25GEA 0 CNY
TCIAM1193-25G TCIAM1193-5G
2,2,2-三氟乙基甲磺酸酯 ≥98.0% (通过GC)
2,2,2-三氟乙基甲磺酸酯
分子式: C₃H₅F₃O₃S
沸点: 99°C
闪点: 104°C
MDL编号: MFCD00025058
CAS号: 25236-64-0
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&vid=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %