双(三甲基硅基)氨基钠 38% ∼1.9 mol/L 在四氢呋喃中 (contains 2-Methyl-2-butene stabilised
供应商: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)
H0894-100ML H0894-500ML
TCIAH0894-100MLEA 0 CNY
TCIAH0894-100ML TCIAH0894-500ML
双(三甲基硅基)氨基钠 38% ∼1.9 mol/L 在四氢呋喃中 (contains 2-Methyl-2-butene stabilised
双(三甲基硅基)氨基钠
分子式: C₆H₁₈NNaSi₂
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009835
CAS号: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN号: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86b683d2b7437e4103b6dd48b2f51cace8788f67&vid=c31bcc3d77693778ea66705f1b57ef8129c665a9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 38.0 to 42.5 w/w%