双(三甲基硅烷基)氨基钾 15% (w / w) 0.7 M 在甲苯中, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
418231000 418238000
ACRO418231000EA 0 CNY
ACRO418231000 ACRO418238000
双(三甲基硅烷基)氨基钾 15% (w / w) 0.7 M 在甲苯中, AcroSeal®
双(三甲基硅烷基)氨基钾
分子式: C₆H₁₈KNSi₂
闪点: 7 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010330
CAS号: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2
UN号: 2920
ADR: 8,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Solution
Titration with HClO4 0.6 to 0.9 M
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %