6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B3126-25G
B3126-5G
TCIAB3126-25GEA
0
CNY
TCIAB3126-25G
TCIAB3126-5G
6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (通过GC)
6-Bromo-o-cresol
分子式:
C₇H₇BrO 沸点: 208°C 溶点: 16°C |
MDL编号:
MFCD09907876 CAS号: 13319-71-6 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |