2-甲基-3-己醇
供应商: TCI
Warning
M1266-25ML M1266-5ML
TCIAM1266-25MLEA 0 CNY
TCIAM1266-25ML TCIAM1266-5ML
2-甲基-3-己醇
2-甲基-3-己醇
分子式: C₇H₁₆O
沸点: 145°C
闪点: 41°C
MDL编号: MFCD00004577
CAS号: 617-29-8
EINECS: 210-508-6
UN号: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3fc30c35ae25c4200e5509e9ba1e45773e3fd38&vid=d3fc30c35ae25c4200e5509e9ba1e45773e3fd38&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %