3,4-二羟基二苯甲酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D3347-25G D3347-5G
TCIAD3347-25GEA 0 CNY
TCIAD3347-25G TCIAD3347-5G
3,4-二羟基二苯甲酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二羟基二苯甲酮
分子式: C₁₃H₁₀O₃
MDL编号: MFCD00477203
CAS号: 10425-11-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e551fb6d88474c70b76a5ab2a7105152fea3013d&vid=e551fb6d88474c70b76a5ab2a7105152fea3013d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C