二(2-吡啶)酮肟 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1709-1G D1709-5G
TCIAD1709-1GEA 0 CNY
TCIAD1709-1G TCIAD1709-5G
二(2-吡啶)酮肟 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
二(2-吡啶)酮肟
分子式: C₁₁H₉N₃O
MDL编号: MFCD00006311
CAS号: 1562-95-4
EINECS: 216-349-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0ae5e039d70e22f8a08ec01d93e7c7cd9d8cb68&vid=f0ae5e039d70e22f8a08ec01d93e7c7cd9d8cb68&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C