2-(3-溴苯基)-1,3-二氧戊环 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2098-25G B2098-5G
TCIAB2098-25GEA 0 CNY
TCIAB2098-25G TCIAB2098-5G
2-(3-溴苯基)-1,3-二氧戊环 ≥97.0% (通过GC)
2-(3-溴苯基)-1,3-二氧戊环
分子式: C₉H₉BrO₂
MDL编号: MFCD00003209
CAS号: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bb94f6d2c0d7218163cac1d6cdd394a86826f32&vid=5bb94f6d2c0d7218163cac1d6cdd394a86826f32&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %