苯基-2-吡啶基酮肟 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P0223-1G P0223-5G
TCIAP0223-1GEA 0 CNY
TCIAP0223-1G TCIAP0223-5G
苯基-2-吡啶基酮肟 ≥98.0% (通过滴定分析)
苯基-2-吡啶基酮肟
分子式: C₁₂H₁₀N₂O
MDL编号: MFCD00006310
CAS号: 1826-28-4
EINECS: 217-374-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63acad0ff3b8c52fa6c553c57de45682ffea30b5&vid=63acad0ff3b8c52fa6c553c57de45682ffea30b5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %