磷酸二苯酯 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
Diphenyl hydrogen phosphate
P0801-1G
P0801-25G
TCIAP0801-1GEA
0
CNY
TCIAP0801-1G
TCIAP0801-25G
磷酸二苯酯 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
磷酸二苯酯
分子式:
C₁₂H₁₁O₄P 分子量: 250.19 g/mol |
MDL编号:
MFCD00003033 CAS号: 838-85-7 EINECS: 212-657-2 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |