磷酸二苯酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
225690050 225690250
ACRO225690050EA 0 CNY
ACRO225690050 ACRO225690250
磷酸二苯酯 99%
磷酸二苯酯
分子式: C₁₂H₁₁O₄P
溶点: 63…70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003033
CAS号: 838-85-7
EINECS: 212-657-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %