溴代三(二甲基氨基)磷鎓六氟磷酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
BroP
B3838-5G
B3838-1G
TCIAB3838-5GEA
0
CNY
TCIAB3838-5G
TCIAB3838-1G
溴代三(二甲基氨基)磷鎓六氟磷酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
溴代三(二甲基氨基)磷鎓六氟磷酸盐
分子式:
C₆H₁₈BrF₆N₃P₂ |
MDL编号:
MFCD00191864 CAS号: 50296-37-2 UN号: 1759 ADR: 8,II |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |