4,4′-(六氟异丙烯)二酞酸酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
H0771-25G H0771-5G
TCIAH0771-25GEA 0 CNY
TCIAH0771-25G TCIAH0771-5G
4,4′-(六氟异丙烯)二酞酸酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4,4′-(六氟异丙烯)二酞酸酐
分子式: C₈H₄O₃
MDL编号: MFCD00039143
CAS号: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
UN号: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=595f8f57987d13c80922138e5c1322fc4315a197&vid=595f8f57987d13c80922138e5c1322fc4315a197&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 249.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency