3,4,5-Trimethoxybenzoic anhydride ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T1093-25G T1093-5G
TCIAT1093-25GEA 0 CNY
TCIAT1093-25G TCIAT1093-5G
3,4,5-Trimethoxybenzoic anhydride ≥95.0% (通过滴定分析)
3,4,5-Trimethoxybenzoic anhydride
分子式: C₂₀H₂₂O₉
MDL编号: MFCD00017155
CAS号: 1719-88-6
EINECS: 217-010-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a164d180281f516daf5d4ecc0f68357ed702747c&vid=a164d180281f516daf5d4ecc0f68357ed702747c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C